Learn More
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30345560
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345560 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345560 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6962432.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 1450-75-5
Formula molecolare C8 H7 Br O2
Quantità 2.5 g
Sinonimo Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
IUPAC Name 1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 215.044
Peso formulazione 213.963