Learn More
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone |
| CAS | 870614-04-3 |
| Formula molecolare | C8H4ClF3O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone (ACI), 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4ClF3O2/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12/h1-3,13H |
| SMILES | OC1=C(C(C(F)(F)F)=O)C=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC Name | 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 224.56 |
| Peso formulazione | 223.99 |