Learn More
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10535643 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10535643 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10535643 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1, 3-propanedione
CAS 5067-25-4
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 112°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H11ClO3
Formula lineare C6H5COCH2COC6H3(Cl)OH
Numero MDL MFCD00209562
Quantità 1 g
Sinonimo 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenylpropane-1,3-dione, 1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloranyl-2-oxidanyl-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione, cambridge id 5479511, regid_for_cid_724088, 1,3-propanedione,1-5-chloro-2-hydroxyphenyl-3-phenyl, 1-2-hydroxy-5-chlorophenyl-3-phenyl-1,3-propanedione, 1-5-chloro-2-hydroxy-phenyl-3-phenyl-propane-1,3-dione
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethanol,ethylacetate
InChI Key VOVLKGWYQQCQHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CC(=O)C2=C(C=CC(=C2)Cl)O
IUPAC Name 1-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-3-phenylpropane-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 274.7
PubChem CID 724088
Peso formulazione 274.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Needles