Learn More
1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine, 99%
Codice prodotto. 11464900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464900 1 g 1g
11454900 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11464900 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50862.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87394-65-8 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87394-65-8
Formula molecolare C9H12ClN3
Molecular Weight (g/mol) 197.666
Numero MDL MFCD04115049
InChI Key ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-5-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20ap9z, 2-piperazino 5-chloro pyridine, 5-chloro-2-pyridyl piperazine, 5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine
PubChem CID 3805301
IUPAC Name 1-(5-chloropyridin-2-yl)piperazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.67
Percent Purity 99%