Learn More
1,5-Cyclooctadiene, 99%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013163
102.00 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
111-78-4
C8H12
108.18
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
10937607
C1C\C=C/CC\C=C/1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
111-78-4
C8H12
108.18
MFCD00001752
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
10937607
C1C\C=C/CC\C=C/1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 5-Cyclooctadiene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -69.5°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 151°C (101.3 kPa)
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.4940
Quantità 2.5 L
Beilstein 05, 116
Indice di Merck 15, 2730
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene
Stabilizzatore 50 to 150ppm t-butylcatechol
Viscosità 1.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid