Learn More
1,5-Cyclooctadiene, 99+%, stabilized, purified by redistillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11934431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934431 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
11944431 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11934431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 111411000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-78-4 | Molecular Formula: C8H12 | Molecular Weight: 108.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-78-4
Formula molecolare C8H12
Molecular Weight (g/mol) 108.18
Numero MDL MFCD00001752
InChI Key VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Sinonimo 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
PubChem CID 10937607
IUPAC Name (5Z)-cycloocta-1,5-diene
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 5-Cyclooctadiene
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -69.5°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 151°C (101.3 kPa)
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4920 to 1.4940
Quantità 100 mL
Beilstein 05,116
Indice di Merck 15,273
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
Stabilizzatore 100 to 200ppm octadecyl 3-(3«, 5«-di-tert-butyl-4«-hydroxyphenyl)propionate
Viscosità 1.3 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Cyclooctadiene