Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 5-Cyclooctadiene |
| Nota nome | Stabilized |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -69.5°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8800g/mL |
| Punti di ebollizione | 151°C (101.3 kPa) |
| Punto d'infiammabilità | 38°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.