Learn More
1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate, TRC
Codice prodotto. 30364419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364419 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364419 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC984570250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Cyclooctadiene(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate
CAS 64536-78-3
Formula molecolare C31H48F6IrNP2
Quantità 250 mg
Sinonimo (1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(1+) hexafluorophosphate, (1,5-Cyclooctadiene)pyridine(tricyclohexylphosphine)iridium hexafluorophosphate, (η4-1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, Crabtree's Catalyst, Felkin-Crabtree catalyst
InChI Formula InChI=1S/C18H33P.C8H10.C5H5N.F6P.Ir/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6;/h16-18H,1-15H2;1,8H,2,4-5,7H2;1-5H;;/q;;;-6;+1
SMILES [F-]P([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C12=CCCC([Ir+]2([N]3=CC=CC=C3)[P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)=CCC1
IUPAC Name Iridium(1+), [(1,2,5,6-η)-1,5-cyclooctadiene](pyridine)(tricyclohexylphosphine)-, hexafluorophosphate(1-) (9CI)
Molecular Weight (g/mol) 802.88
Peso formulazione 803.28