Learn More
(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 15457545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457545 250 mg 250mg
11322039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457545 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26083.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 12245-39-5 | C13H19O2Rh | 310.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12245-39-5
Formula molecolare C13H19O2Rh
Molecular Weight (g/mol) 310.20
Numero MDL MFCD00075046
InChI Key TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Sinonimo acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
PubChem CID 10935795
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;rhodium
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Materiale o nome chimico (1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 136°C to 140°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 310.19