Learn More
1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10554695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10554695 100 g 100g
10213662 10 g 10g
10131082 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10554695 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01090FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 145-49-3
Formula molecolare C14H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 270.244
Numero MDL MFCD00013722
InChI Key HSYLKWSCFRLSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthraquinone, diaminoanthrarufin, 1,5-diaminoanthrarufin, 4,8-diaminoanthrarufin, 1,5-dihydroxy-4,8-diaminoanthraquinone, anthrarufin, 4,8-diamino, unii-q7yvg56q18, ccris 5599, 4,8-diamino-1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-diamino-4,8-dihydroxy-anthracene-9,10-dione
PubChem CID 67351
IUPAC Name 1,5-diamino-4,8-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1N)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)N)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Diamino-4,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
Quantità 100 g
Peso formulazione 270.24
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche