Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, 98%
Codice prodotto. 10265630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10265630 100 g Bottiglia in vetro 100g
10163160 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10265630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159611000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3001-72-7 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3001-72-7
Formula molecolare C7H12N2
Molecular Weight (g/mol) 124.19
Numero MDL MFCD00005554
InChI Key SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-diazabicyclo 4.3.0 non-5-ene, 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo 1,2-a pyrimidine, unii-978m4ol12q, 2h,3h,4h,6h,7h,8h-pyrrolo 1,2-a pyrimidine, pyrrolo 1,2-a pyrimidine, 2,3,4,6,7,8-hexahydro, 1,5-diazabicyclo 4,3,0 non-5-ene, 1,5-diazabicyclo 4.3.0-5-nonene, 1,5-diazabicyclo-4.3.0 non-5-ene
PubChem CID 76349
IUPAC Name 2,3,4,6,7,8-hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine
SMILES C1CN2CCCN=C2C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C to 98.0°C (7.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5190 to 1.5210
Quantità 100 g
Fieser 01,189; 02,98; 04,116; 05,176; 06,157; 07,86; 13,91
Indice di Merck 15, 2995
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 124.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid