Learn More
1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene |
| CAS | 3001-72-7 |
| Formula molecolare | C7H12N2 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]nonene-5, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, D 1313, DBN, DBN (heterocycle), NBU, NSC 11810 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2 |
| SMILES | C1CN=C2CCCN2C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 124.18 |
| Peso formulazione | 124.1 |