Learn More
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane, 97%
Codice prodotto. 11419367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419367 10 g 10g
11409367 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21405.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 371-83-5 | C5H4Br2F6 | 337.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 371-83-5
Formula molecolare C5H4Br2F6
Molecular Weight (g/mol) 337.89
Numero MDL MFCD00236657
InChI Key XYMBGGTVDWPIBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentane,1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoro, 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
PubChem CID 2736777
IUPAC Name 1,5-dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
SMILES FC(F)(Br)CC(F)(F)CC(F)(F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Densità 2.003
Formula lineare BrCF2CH2CF2CH2CF2Br
Indice di rifrazione 1.4632
Quantità 10 g
Peso formulazione 337.89
Percent Purity 97%