Learn More
1,5-Dibromo-3-methylpentane, 98+%
Descrizione
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,5-Dibromo-3-methylpentane is used as a chemical reagent, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents, strong bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Dibromo-3-methylpentane |
| Densità | 1.58 |
| Punti di ebollizione | 233°C |
| Punto d'infiammabilità | 101°C (214°F) |
| Formula lineare | BrCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br |
| Indice di rifrazione | 1.508 |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 243.98 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 1,5-Dibromo-3-methylpentane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Dibromo-3-methylpentane