Learn More
1,5-Dichloroanthraquinone, TRC
Codice prodotto. 30378808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378808 1 g -
30381751 10 g -
30376643 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378808 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4319951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82-46-2
Formula molecolare C14H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 277.1
Sinonimo 1,5-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,5-Dichloroanthraquinone, NSC 13969
SMILES Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dichloroanthraquinone
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H