Learn More
1,5-Dichloroanthraquinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Dichloroanthraquinone |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H |