Learn More
1,5-Dichloropentane, TRC
Codice prodotto. 30380847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD434965100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dichloropentane
CAS 628-76-2
Formula molecolare C5 H10 Cl2
Quantità 100 g
Sinonimo NSC 6210, Pentamethylene Chloride
InChI Formula InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCCl
IUPAC Name 1,5-dichloropentane
Molecular Weight (g/mol) 141.039
Peso formulazione 140.016