Learn More
1,5-Dichloropentane, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Dichloropentane |
| CAS | 628-76-2 |
| Formula molecolare | C5 H10 Cl2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | NSC 6210, Pentamethylene Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| SMILES | ClCCCCCCl |
| IUPAC Name | 1,5-dichloropentane |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.039 |
| Peso formulazione | 140.016 |