Learn More
1,5-Dihydroxynaphthalene, 97%
Codice prodotto. 15239616 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15239616 500 g 500g
15229616 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15239616 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 115005000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-56-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-56-7
Formula molecolare C10H8O2
Molecular Weight (g/mol) 160.17
InChI Key BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-dihydroxynaphthalene, 1,5-naphthalenediol, 1,5-dihydroxy naphthalene, oxidation base, durafur developer e, 1,5-dihydroxynapthalene, unii-p25hc23vh6, 1,5-dihydroxynaphtalene, 1.5-naphthalenediol, pubchem22990
PubChem CID 6749
IUPAC Name naphthalene-1,5-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2O)C(=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dihydroxynaphthalene
Punto di fusione 259.0°C to 261.0°C
Punto d'infiammabilità 252°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C10H6(OH)2
Quantità 500 g
Beilstein 06,98
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,5-Dihydroxynaphthalene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.