Learn More
1,5-Dihydroxynaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30011234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011234 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30011234 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45349050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dihydroxynaphthalene
CAS 83-56-7
Formula molecolare C10 H8 O2
Quantità 50 g
Sinonimo 1,5-Dihydroxynaphthalene, 1,5-Dihydroxynaphthaline, 1,5-Naphthohydroquinone, C.I. 76625, Durafur Developer E, NSC 7202, Oxidation Base
InChI Formula InChI=1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
SMILES Oc1cccc2c(O)cccc12
IUPAC Name naphthalene-1,5-diol
Molecular Weight (g/mol) 160.169
Peso formulazione 160.0524