Learn More
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652243 1 g Amber Glass Bottle 1g
10190912 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652243 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12609DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 153912-60-8
Formula molecolare C6H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 126.159
Numero MDL MFCD03659702
InChI Key XJBMHIHXRARJJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 1,5-dimethyl-1h-pyrazol-3-yl-methanol, 1,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-methanol,1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl-1h-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-hydroxymethyl pyrazole, akos pao-0060, acmc-1cisl, 1,5-dimethylpyrazole-3-methanol
PubChem CID 2776366
IUPAC Name (1,5-dimethylpyrazol-3-yl)methanol
SMILES CC1=CC(=NN1C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 97%