Learn More
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10405502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10405502 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10405502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12602DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
CAS 49783-84-8
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H7ClN2O
Numero MDL MFCD03407950
Quantità 1 g
Sinonimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carbonylchloride, 1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1,5-dimethyl-9ci
InChI Key BADBQYAILRGCBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(Cl)=O
IUPAC Name 1,5-dimethylpyrazole-3-carbonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 158.59
PubChem CID 2776364
Peso formulazione 158.59
Percent Purity 97%