Learn More
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10442064
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10442064 10 g 10g
10364322 1 g 1g
10178264 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10442064 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC12601EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5744-59-2
Formula molecolare C6H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Numero MDL MFCD00085040
InChI Key PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic, acmc-209lyb, pyrazole-3-carboxylic acid, 1,5-dimethyl, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1,5-dimethyl, 1,5-dimethyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 587757
SMILES CN1N=C(C=C1C)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 10 g
IUPAC Name 1,5-dimethylpyrazole-3-carboxylic acid
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 95%