Learn More
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 95+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 124.19 |
| Percent Purity | 90% |