Learn More
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10691883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10691883 1 g 1g
10099561 250 mg 250mg
10357494 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10691883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SP01447DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 118799-24-9
Formula molecolare C7H12N2
Molecular Weight (g/mol) 124.187
InChI Key KMUHAJOXPNPERW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methyl amine, 1-1,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1,5-dimethylpyrrol-2-yl methylamine, 1-1,5-dimethylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl, 2-aminomethyl-1,5-dimethyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1,5-dimethyl-9ci
PubChem CID 737232
IUPAC Name (1,5-dimethylpyrrol-2-yl)methanamine
SMILES CC1=CC=C(N1C)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 124.19
Percent Purity 90%