Learn More
1,5-Dimethylnaphthalene, 99%
Codice prodotto. 11494210
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494210 500 mg 500mg
11484210 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494210 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16819.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 571-61-9 | C12H12 | 156.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 571-61-9
Formula molecolare C12H12
Molecular Weight (g/mol) 156.23
Numero MDL MFCD00004038
InChI Key SDDBCEWUYXVGCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1,5-dimethyl, 1,5-dmn, 1,5-dimethyl-naphthalene, acmc-209lwa, naphthalene,5-dimethyl, 1,5-dimethyl naphthalene, 1,5-dimethylnaphthalene, naphthalene, 1,5-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11306
ChEBI CHEBI:48608
IUPAC Name 1,5-dimethylnaphthalene
SMILES CC1=CC=CC2=C(C)C=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dimethylnaphthalene
Punto di fusione 78°C to 82°C
Punti di ebollizione 265°C to 266°C
Odore Odorless
Quantità 500 mg
Beilstein 2039843
Peso formulazione 156.23
Percent Purity 99%