Learn More
1,5-Dinitronaphthalene, 97+%
Codice prodotto. 11459060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459060 100 g 100g
11449060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459060 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13869.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 605-71-0 | C10H6N2O4 | 218.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 605-71-0
Formula molecolare C10H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 218.168
Numero MDL MFCD00003916
InChI Key ZUTCJXFCHHDFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo naphthalene, 1,5-dinitro, naphthalene, dinitro, unii-ui2s14iw4t, ccris 6028, ui2s14iw4t, napththalene, 1,5-dinitro, 1,5 or 1,8-dinitronaphthalene, acmc-1bixi, 1,5-dinitro naphthalene, 1,5-dinitro-naphthalene
PubChem CID 11803
ChEBI CHEBI:50640
IUPAC Name 1,5-dinitronaphthalene
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2[N+](=O)[O-])C(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Dinitronaphthalene
Punto di fusione 214°C to 218°C
Densità 1.586
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 527184
Peso formulazione 218.17
Percent Purity ≥97%