Learn More
1,5-Dinitronaphthalene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Dinitronaphthalene |
| CAS | 605-71-0 |
| Formula molecolare | C10 H6 N2 O4 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 1,5-Dinitronaphthalene, Naphthalene, 1,5-dinitro- (8CI, 9CI, ACI), 1,5-Dinitronaphthalene (ACI), NSC 20593 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6N2O4/c13-11(14)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12(15)16/h1-6H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc2c(cccc12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,5-dinitronaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.17 |
| Peso formulazione | 218.0328 |