Learn More
1,5-Diphenyl-1,5-pentanedione, 99%
Codice prodotto. 10556402 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10556402 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10556402 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 409010100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 6263-83-8 | C17H16O2 | 252.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 5-Diphenyl-1, 5-pentanedione
Nota nome 99%
CAS 6263-83-8
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 67°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C17H16O2
Numero MDL MFCD00051401
Quantità 10 g
Sinonimo 1,3-dibenzoylpropane, 1,5-diphenyl-1,5-pentanedione, 1,5-pentanedione, 1,5-diphenyl, 1,5-diphenyl-1,5-pentadione, 1,5-pentadione, maybridge3_005349, acmc-1b50l, 1,5-diphenyl-1,5-pentandione, 1,5-diphenyl-pentane-1,5-dione
InChI Key YOLLTWVIOASMFW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name 1,5-diphenylpentane-1,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 252.31
PubChem CID 80432
Peso formulazione 252.31
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder