Learn More
1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30374653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30374653 50 g
30376756 10 g
30382506 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30374653 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD48735350G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-62-5
Formula molecolare C13 H12 N4 O
Molecular Weight (g/mol) 240.261
IUPAC Name (3E)-1-anilino-3-phenyliminourea
SMILES O=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Diphenylcarbazone Compound With 1,5-Diphenylcarbazide
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Peso formulazione 240.101