Learn More
1,5-DipHenylcarbazone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10570911 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10570911 10 g Glass Jar 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10570911 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/4850/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 538-62-5
Punto di fusione 153°C
Colore Orange
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C13H12N4O
Numero MDL 3024
Quantità 10 g
Sinonimo 1,5-diphenylcarbazone, diazenecarboxylic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, unii-5uyj4r0d5t, phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide, sym-diphenylcarbazone, 5uyj4r0d5t, chembl79409, 3-hydroxy-1,5-diphenylformazan, phenyldiazenecarboxylic acid 2-phenylhydrazide, 3-phenylamino-1-phenylimino urea
InChI Key ZFWAHZCOKGWUIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)N=NC2=CC=CC=C2
IUPAC Name 1-anilino-3-phenyliminourea
Molecular Weight (g/mol) 240.266
PubChem CID 10860
Peso formulazione 240.26g/mol
Forma fisica Powder