Learn More
1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | FC6H3(OH)COCH3 |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 154.14 |
Percent Purity | 97% |