Learn More
1,5-Hexadiene, 98%
Codice prodotto. 11470234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470234 25 g 25g
11480234 100 g 100g
11490234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470234 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13650.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 592-42-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1,5-Hexadiene is used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,5-Hexadiene is used to study the Pd(II)-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1,5-hexadienes.
Solubility
Soluble in water(0.17g/L).
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-42-7
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.146
Numero MDL MFCD00008666
InChI Key PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-hexadiene, biallyl, diallyl, hexadiene dot, alpha,omega-hexadiene, .alpha.,.omega.-hexadiene, unii-4mtz4764fi, 1,5-hexanediene, acmc-1axer, hexa-1,5-dien-1-yl
PubChem CID 11598
IUPAC Name hexa-1,5-diene
SMILES C=CCCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Hexadiene
Punto di fusione -141°C
Densità 0.692
Punti di ebollizione 58°C to 60°C
Punto d'infiammabilità −27°C (−16°F)
Odore Turpentine-like
Indice di rifrazione 1.404
Quantità 25 g
Numero UN UN2458
Beilstein 1731106
Informazioni di solubilità Soluble in water(0.17g/L).
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,5-Hexadiene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,5-Hexadiene