Learn More
1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[5-(Hydroxymethyl)-2-furyl]-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-4,8-diol |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H17NO4/c1-16-7-12(19)10-3-2-4-11(18)14(10)15(16)13-6-5-9(8-17)20-13/h2-6,12,15,17-19H,7-8H2,1H3 |
| Peso formulazione | 275.1158 |