Learn More
1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30402602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30402602 5 mg
30390049 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30402602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI8850005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108930-17-2
Formula molecolare C14 H17 N3 O2 S . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 364.29
IUPAC Name 5-(2-methylpiperazin-1-yl)sulfonylisoquinoline;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5-Isoquinolinesulfonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
Peso formulazione 363.0575