Learn More
1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(5-Methylfuran-2-yl)propan-1-one |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10O2/c1-3-7(9)8-5-4-6(2)10-8/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 138.0681 |