Learn More
1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole, 98%
Codice prodotto. 11382917
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382917 25 g 25g
11372917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382917 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16185.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 54-95-5 | C6H10N4 | 138.174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-95-5
Formula molecolare C6H10N4
Molecular Weight (g/mol) 138.174
Numero MDL MFCD00005939
InChI Key CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentylenetetrazol, pentylenetetrazole, pentetrazol, metrazole, cardiazol, cardiazole, cardiol, corazol, 1,5-pentamethylenetetrazole, corazole
PubChem CID 5917
ChEBI CHEBI:34910
IUPAC Name 6,7,8,9-tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine
SMILES C1CCC2=NN=NN2CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole
Punto di fusione 59°C to 61°C
Punti di ebollizione 194°C (12 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 135492
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,7141
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.