Learn More
1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine, CDN
Codice prodotto. 30318951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30318951 0.05 g 0.05g
30316787 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30318951 Fornitore CDN N. del fornitore CDND60250.05G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine
CAS 95596-35-3
Formula molecolare C5 D4 H10 N2
Quantità 0.05 g
Sinonimo 1,1,5,5-tetradeuteriopentane-1,5-diamine
InChI Formula InChI=1 S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2
SMILES [2 H]C([2 H])(N)CCCC([2 H])([2 H])N
IUPAC Name 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine (9 CI)
Molecular Weight (g/mol) 106.2
Peso formulazione 106.1408 g/mol
Percent Purity 98 atom % D, min 98% Chemical Purity