Learn More
1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine, TRC
Codice prodotto. 30137512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137512 5 mg 5mg
30133425 1 mg 1mg
17959369 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30137512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2077005MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95596-35-3
Formula molecolare C5 D4 H10 N2
Molecular Weight (g/mol) 106.2
Sinonimo 1,1,5,5-tetradeuteriopentane-1,5-diamine
IUPAC Name 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine (9CI)
SMILES [2H]C([2H])(N)CCCC([2H])([2H])N
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Pentane-1,1,5,5-d4-diamine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2/i4D2,5D2
Peso formulazione 106.1408