Learn More
1,5-Pentanediol, 98%
Codice prodotto. 10071320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071320 500 g Bottiglia in vetro 500g
10656522 100 g Bottiglia in vetro 100g
10521571 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
11305932 5 kg Metal drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10071320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 129955000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-29-5 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-29-5
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00002978
InChI Key ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-pentanediol, 1,5-dihydroxypentane, pentylene glycol, pentamethylene glycol, 1,5-pentylene glycol, 1,5 pentanediol, 1,5-pentamethylene glycol, alpha,omega-pentanediol, unii-07uxz0scst, 1,5-pentandiol
PubChem CID 8105
IUPAC Name pentane-1,5-diol
SMILES OCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 5-Pentanediol
Punto di fusione -18.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9940g/mL
Punti di ebollizione 242.0°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO(CH2)5OH
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.4510
Quantità 500 g
Beilstein 01,481
Indice di Merck 15,7229
Gravità specifica 0.994
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: limited solubility in benzene, trichloroethylene,, petroleum ether, heptane, miscible with alcohol, acetone and ethyl acetate, 11 g/110g ether (25°C)
Viscosità 77 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Oily Liquid