Specifica
| Materiale o nome chimico | 1, 5-Pentanediol |
| Punto di fusione | -18.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.9940g/mL |
| Punti di ebollizione | 242.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 135°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HO(CH2)5OH |
| Vedi altri risultati |