Learn More
1,5-Pentanediol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,5-Pentanediol |
| CAS | 111-29-5 |
| Formula molecolare | C5 H12 O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1,5-Pentanediol (8CI','9CI','ACI), 1,5-Dihydroxypentane, 1,5-Pentamethylene glycol, Cosphaderm Pentiol natural, Dermosoft Pentiol Eco, Hydrolite 5 Green, Microcare Emollient PTG, NSC 5927, Pentamethylene glycol, Pentylene glycol, Purolan PD-LO, TK 5, α,ω-Pentanediol, ω-Pentanediol |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2 |
| SMILES | OCCCCCO |
| IUPAC Name | pentane-1,5-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 104.15 |
| Peso formulazione | 104.0837 |