Learn More
1,5-Pentanediol, TRC
Codice prodotto. 30419871
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419871 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419871 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP2734055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 1,5-Pentanediol
CAS 111-29-5
Formula molecolare C5 H12 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 1,5-Pentanediol (8CI','9CI','ACI), 1,5-Dihydroxypentane, 1,5-Pentamethylene glycol, Cosphaderm Pentiol natural, Dermosoft Pentiol Eco, Hydrolite 5 Green, Microcare Emollient PTG, NSC 5927, Pentamethylene glycol, Pentylene glycol, Purolan PD-LO, TK 5, α,ω-Pentanediol, ω-Pentanediol
InChI Formula InChI=1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
SMILES OCCCCCO
IUPAC Name pentane-1,5-diol
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Peso formulazione 104.0837