Learn More
1,5-Pentanedithiol, 96%
Codice prodotto. 11421687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421687 25 g 25g
11411687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25665.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 928-98-3 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-98-3
Formula molecolare C5H12S2
Molecular Weight (g/mol) 136.27
Numero MDL MFCD00004908
InChI Key KMTUBAIXCBHPIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-pentanedithiol, 1,5-dimercaptopentane, unii-r8rc3q7t1w, pentamethylene dimercaptan, r8rc3q7t1w, pentamethylenedithiol, 1,5-pentanodithiol, acmc-209rih, pentamethylenedimercaptane, 1,5-pentanedithiol 98+%
PubChem CID 70236
IUPAC Name pentane-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Pentanedithiol
Punto di fusione -72°C
Densità 1.016
Punti di ebollizione 216°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 95°C (203°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.5194
Quantità 25 g
Numero UN UN3334
Beilstein 1732335
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 136.28
Percent Purity 96%