Learn More
1,5-Pentanedithiol, TRC
Codice prodotto. 30413477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30413477 500 mg
30409175 100 mg
30420678 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30413477 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP227480500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 928-98-3
Formula molecolare C5 H12 S2
Molecular Weight (g/mol) 136.28
Sinonimo 1,5-Dimercaptopentane, 1,5-Dithiolpentane, NSC 51699
IUPAC Name pentane-1,5-dithiol
SMILES SCCCCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 1,5-Pentanedithiol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H12S2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
Peso formulazione 136.038