Learn More
1-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10883951
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10883951 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10646430 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10883951 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC73101CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 950603-35-7
Formula molecolare C9H10F3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 281.25
Numero MDL MFCD11101440
InChI Key PWQMNLMMMCREOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 33589561
IUPAC Name 1-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NN=C(S1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[5-(trifluoromethyl)-1, 3, 4-thiadiazol-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 281.25
Percent Purity 97%