Learn More
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1,4-diazepane,95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10308483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10308483 1 g Amber Glass Bottle 1g
10680656 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10308483 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore AW00291DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 306934-70-3
Formula molecolare C11H14F3N3
Molecular Weight (g/mol) 245.25
Numero MDL MFCD00661783
InChI Key IBMSHQVIAUTKDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4 diazepane, 1h-1,4-diazepine,hexahydro-1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl 1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-1,4-diazepane, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 2760779
IUPAC Name 1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)N1CCCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 245.25
Percent Purity 97%