Learn More
1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1,4-diazepane,95+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]-1, 4-diazepane |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 245.25 |
| Percent Purity | 97% |