Learn More
1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 15438935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438935 250 mg 250mg
15418935 1 g 1g
15428935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15438935 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34430.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1006441-36-6 | C9H5ClF3N3O2S | 311.663 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1006441-36-6
Formula molecolare C9H5ClF3N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 311.663
Numero MDL MFCD08689729
InChI Key ZACLAYCACGRQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-1h-pyrazole-4-sulfonoyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, trifluoromethylpyridinylpyrazolesulfonoylchloride, chloro 1-5-trifluoromethyl 2-pyridyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride
PubChem CID 18526157
IUPAC Name 1-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]pyrazole-4-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 87°C to 89°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 311.67
Percent Purity 95%