Learn More
1-(5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl)piperidine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10350383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10350383 250 mg 250mg
10106792 1 g 1g
10317164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10350383 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM07694CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 406476-31-1
Formula molecolare C12H13F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 274.24
Numero MDL MFCD00209248
InChI Key KNDSIDUPVUCATQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-5-trifluoromethyl-2-pyridyl piperidine-4-carboxylic acid, 5'-trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4-carboxylic acid, peakdale1_002677, 2-4-carboxypiperidin-1-yl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-carboxy-1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine, 1-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl piperidine-4-carboxylicacid, 1-5-trifluoromethylpyrid-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2777788
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=[NH+]1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperidine-4-carboxylic acid
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-(4-carboxylatopiperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridin-1-ium
Peso formulazione 274.24
Percent Purity 95%